Principaux documents
341649
Sigma-Aldrich
Copper(II) 3,5-diisopropylsalicylate hydrate
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid copper(II) complex
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H34CuO6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable