Documents
341592
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
79-81 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C11H20O4Si/c1-11(2,3)16(4,5)15-8-6-9(12)14-10(13)7-8/h8H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
RXAJGRHLLRGVSB-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride was employed as starting material for the preparation of labeling reagents.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zbigniew Skrzypczynski et al.
Bioconjugate chemistry, 15(3), 583-593 (2004-05-20)
We present a flexible and cost-efficient synthetic strategy for the preparation of a new family of phosphoramidite and solid-support reagents that can introduce a broad range of modifications into DNA probes. The key intermediate material 3 is synthesized using the