Principaux documents
341266
Sigma-Aldrich
cyclic Isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
Synonyme(s) :
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid cyclic isopropylidene ester, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
5 G
88,50 €
88,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Beilstein:
1241835
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Pf
63-65 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketal
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable