339407
Ethyl 2-nitropropionate
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
75-76 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
nitro
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-3-10-5(7)4(2)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- (−)-trans-2,5-dimethylprolineethyl ester via enantioselective Michael reaction methyl vinyl ketone using modified dihydroquinine as catalyst
- novel nitrogen-15-labeled nitrone spin trap, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) for detecting superoxide anion
- 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter