Principaux documents
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H46Cl4P4Pd2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1137.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
247 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8