Principaux documents
337595
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
250 MG
137,00 €
1 G
527,00 €
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
137,00 €
1 G
527,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.34
Beilstein:
4907144
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
67-69 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable