Documents
336629
Sigma-Aldrich
3-(Phenylthio)acrylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6-
Clé InChI
QCLSYKCZWZYPIX-SREVYHEPSA-N
Description générale
3-(Phenylthio)acrylic acid is also referred as cis-β-phenyl thioacrylic acid. Ionization constants of cis-β-phenyl thioacrylic acid and their ring derivatives have been evaluated.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Transmission of Substituent Effects through Oxygen and Sulfur Atoms. III. The Ionization Equilibrium Constants of Ringsubstituted cis-jS-Phenoxyacrylic Acids.
Kajimoto O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1425-1428 (1973)