Documents
336351
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbide
powder, 10 μm, 99%
Synonyme(s) :
Zirconium monocarbide, Zirconium monocarbide (ZrC)
About This Item
Formule linéaire :
ZrC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Description
cubic phase
Pureté
99%
Forme
powder
Taille des particules
10 μm
Densité
6.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C-]#[Zr+]
InChI
1S/C.Zr/q-1;+1
Clé InChI
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges