Principaux documents
335738
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylsilanolate solution
1.0 M in THF
100 ML
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
128,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiONa
Poids moléculaire :
112.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.897 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup