335568
2-Methoxy-2-phenylethanol
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
COC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3
Clé InChI
JDTUPLBMGDDPJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup