Principaux documents
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
Synonyme(s) :
O-Acetylguaiacol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves