Principaux documents
335010
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H49ClP3Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
927.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Impuretés
5% toluene
Chaîne SMILES 
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup