Principaux documents
333891
Sigma-Aldrich
Silane
≥99.998%, electronic grade
Synonyme(s) :
Silicon tetrahydride
About This Item
Formule linéaire :
SiH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
electronic grade
Densité de vapeur
1.1 (vs air)
Essai
≥99.998%
Forme
gas
Résistivité
>1000 Ω-cm
Impuretés
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Chlorosilanes
<1 ppm THC
<1 ppm Trisilane (Si3H8)
<1 ppm Water (H2O)
<100 ppm Hydrogen (H2)
<2 ppm Nitrogen (N2)
<2 ppm Siloxanes
<5 ppm Disilane (Si2H6)
pb
−112 °C (lit.)
Pf
−185 °C (lit.)
Température de transition
critical temperature −3.4 °C
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[SiH4]
Application
Silane is used in the deposition of amorphous silicon, epitaxial silicon and silicon based dielectrics. Polycrystalline films can be deposited on silicon wafers and glass substrates via remote plasma chemical vapor deposition (RPCVD) using a SiH4-SiF2-H2 gas mixture. Silane is used widely as a dopant in the formation of III-IV semiconductor materials.
Produits recommandés
Stainless steel regulators Z527416 or Z527424 are recommended.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hu, C. C.
Thin Solid Films, 288, 147-147 (1996)
Quinn, L.J.
Thin Solid Films, 296, 7-7 (1997)
Structural and electrical properties of low temperature polycrystalline silicon deposited using SiF4?SiH4?H2
Jin Jang
Thin Solid Films, 289, 227-227 (1996)