331295
Dichloroacetic anhydride
technical grade, 85%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
214-216 °C (lit.)
Densité
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
Clé InChI
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter