Principaux documents
330485
Sigma-Aldrich
1-Bromoeicosane
≥97%
Synonyme(s) :
Eicosyl bromide
25 G
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
156,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)19Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.44
Beilstein:
1763647
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
12.5 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Pf
36-39 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
Clé InChI
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1-Bromoeicosane was used in the preparation of CuBr/polymer nanocomposite.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Self-assembled monolayers of 1-bromoeicosane were evaluated at the vacuum-graphite and liquid-graphite interfaces using scanning tunneling microscopy.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Solvent effects on the self-assembly of 1-bromoeicosane on graphite. Part I. Scanning tunneling microscopy.
Florio GM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(9), 3631-3640 (2009)
Laser co-photolytic approach to copper (I) bromide/polymer nanosol and nanocomposite.
Pola J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 29-33 (2007)