329606
Isosafrol
mixture of cis and trans
Synonyme(s) :
1,2-Methylenedioxy-4-propenylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
77-86 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2-6H,7H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
VHVOLFRBFDOUSH-NSCUHMNNSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup