Principaux documents
329193
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(ethylsulfonyl)phenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
128-131 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1