328847
(S)-(−)-Pulegone
98%
Synonyme(s) :
(−)-Pulegone, (S)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (S)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −22°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
C[C@H]1CC\C(=C(/C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3