Key Documents
326151
Sigma-Aldrich
N4-Benzoylcytidine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H17N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]27/D +55°, c = 0.1 in methanol
Pf
230-234 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
InChI
1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
Clé InChI
BNXBRFDWSPXODM-BPGGGUHBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable