Key Documents
325740
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Ho2(SO4)3 · 8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
762.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
99.9%
Chaîne SMILES 
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable