325643
Europium(III) oxalate hydrate
99.9%
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid europium salt hydrate
About This Item
Pureté
99.9%
Chaîne SMILES
O.O=C(O[Eu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Eu]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Eu.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
DFUMNFRIKCFDGT-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable