Principaux documents
325589
Sigma-Aldrich
Erbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Er2(CO3)3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.54 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
99.9%
Chaîne SMILES 
O.[Er].OC(O)=O