Key Documents
324302
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NNHC6H4CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3