Principaux documents
324272
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.66 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
Clé InChI
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable