324175
Lithium 2-thienylcyanocuprate solution
0.25 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
0.25 M in THF
Densité
0.895 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
Clé InChI
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.