324116
Trimethylphosphine solution
1.0 M in toluene
Synonyme(s) :
PMe3, Trimethylphosphorus
227,00 €
About This Item
227,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Concentration
1.0 M in toluene
Densité
0.854 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)