Principaux documents
323810
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(phenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
Synonyme(s) :
AC-1
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC6H3(OCH3)N2HSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.COc1cc(Nc2ccccc2)ccc1[N+]#N