Principaux documents
323632
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl acetothioacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COSC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
95-100 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2S/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
FXOMETKMHQLOHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter