Principaux documents
323152
Sigma-Aldrich
5-[4-(Diethylamino)benzylidene]rhodanine
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
161-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable