Principaux documents
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazolinium iodide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14INS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
191-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1