Principaux documents
321710
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
10% in helium
About This Item
Code UNSPSC :
12352119
Le produit 321710 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Concentration
10% in helium
Application
For calibrating analytical instruments.
Conditionnement
Packaged in lightweight no-return cylinders
Produits recommandés
Control valve Z166995 or regulator Z167002 is recommended.