Documents
320013
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
ACS reagent, 99%
Synonyme(s) :
p-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Numéro Beilstein :
3919382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
ACS reagent
Pureté
99%
99.0-101.5% (ACS specification)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
989 °F
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
passes test for determination of phosphate
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt can be used in the synthesis of 4[N-methyl-N(4-hydroxyphenyl)amino]-7-nitrobenzofurazan (NBFhd), a novel fluorescent sensor for reactive oxygen species.
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
494.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
257 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis and characterization of a new fluorescent probe for reactive oxygen species.
Heyne B
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(9), 1454-1458 (2007)
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e