Principaux documents
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Camphorsulfonylimine
99%
Synonyme(s) :
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.30
Numéro Beilstein :
85297
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
Pf
229-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
Clé InChI
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
Application
(R) and (S) forms are precursors to chiral (camphorsulfonyl)oxaziridines employed in the asymmetric hydroxylation of ester and amide enolates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)