Documents
318353
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentene-1,2-dicarboxylic anhydride
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro Beilstein :
123650
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4978 (lit.)
Point d'ébullition
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
Clé InChI
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable Diels-Alder dienophile, for example, in approach to the bicycloundecane system in taxanes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)