Principaux documents
316652
Sigma-Aldrich
9-Decen-1-ol
technical grade, 90%
25 G
80,60 €
80,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
80,60 €
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CH(CH2)8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39020322
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
234-238 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
Clé InChI
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions