Key Documents
310751
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
124 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1