Principaux documents
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-D-threitol
97%
Synonyme(s) :
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.26
Beilstein:
5295122
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
97%
Chaîne SMILES 
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable