Principaux documents
30905
Sigma-Aldrich
Decontamination solution
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol ethanol
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
protein quantification: suitable
Densité
1.02 g/mL at 20 °C
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup