Key Documents
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)-1,4-butanediamine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H28N2Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter