Principaux documents
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
98%
Synonyme(s) :
Anderson-Shapiro reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8ClO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −15°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C