Documents
307262
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrobenzyl chloride
99%
Synonyme(s) :
α-Chloro-2,4-dinitrotoluene
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
34-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-2-6(9(11)12)3-7(5)10(13)14/h1-3H,4H2
Clé InChI
DARDYTBLZQDXBK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dinitrobenzylthio) and 2-(2,4-dinitrobenzylseleno) derivatives of 4,5-dihydroimidazolium chloride.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of 6aλ4?thia?1, 6-diselena-3, 4-diazapentalenes, 1, 6, 6aλ4-triselena-3, 4-diazapentalenes, 6aλ4-thia-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes, and 6aλ4-Selena-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes from cyclic thioureas and selenoureas.
Lai LL and Reid DH.
Heteroatom Chem., 8(1), 13-27 (1997)