Documents
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6F4NHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable