305766
(2S)-(+)-2-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
Pf
87-89 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable