305731
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
Clé InChI
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable