Documents
305588
Sigma-Aldrich
Butylphosphonic dichloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3P(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
96-97 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
YITVQRWHXAYYIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butylphosphonic dichloride is a phosphorous halide.
Application
Butylphosphonic dichloride was used in preparation of aryl-phosphonic ester, required for synthesis of organophosphorous polymers.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organophosphorus polymers Communication 1. polymerization of cyclic alkyl-and aryl-phosphonic esters.
Korshak VV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 6(5), 641-646 (1957)