Principaux documents
305502
Sigma-Aldrich
Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
LiAl[OC(C2H5)3]3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.904 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].CCC(CC)(CC)O[AlH-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/3C7H15O.Al.Li.H/c3*1-4-7(8,5-2)6-3;;;/h3*4-6H2,1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
Clé InChI
FXBRQZDWJRAIEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Stereocontrolled synthesis of sterols
  • Reduction reactions (reducing agent)
  • Stereoselective reduction of a-keto esters
  • Reduction of Weinreb amides
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup