305405
Octadecyl isocyanate
≥90%
Synonyme(s) :
1-Isocyanatooctadecane, 1-Octadecyl isocyanate, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 154 °C)
Essai
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
15-16 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
Clé InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Application
- surface of cellulose nanocrystals to promote interfacial filler/matrix interactions[1]
- poly (2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) films, to investigate in vitro hemocompatibility assay using freshly drawn human whole blood[2]
- cellulose nanocrystals (or whiskers) and microfibrillated cellulose (MFC)[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup