Documents
303615
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
89-90 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-13(2,3)10-12-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
Clé InChI
WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine is useful intermediate to cyanoaminosilanes which are subsequently used as azomethine ylide equivalents.
Application
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 50, 4006-4006 (1985)