Documents
301051
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable