Principaux documents
301000
Sigma-Aldrich
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2Si(CH3)2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCl)CC=C
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup